Documenti fondamentali
8.21084
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyl orthotitanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetra-n-butyl orthotitanate
Scegli un formato
100 ML
CHF 30.10
500 ML
CHF 111.00
10 KG
CHF 540.00
CHF 30.10
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 30.10
500 ML
CHF 111.00
10 KG
CHF 540.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2O)4Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
227-006-8
NACRES:
NA.22
CHF 30.10
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5.6 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Potenza
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.0-12.0 % (v/v)
P. ebollizione
310-314 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-40 °C
Temp. transizione
flash point 47 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ti](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Synthesis of TiO2–SiO2: Discusses the use of Tetra-n-butyl orthotitanate in the sol-gel synthesis of TiO2–SiO2, applied as a photocatalyst, emphasizing its utility in creating effective materials for environmental applications (Kien et al., 2023).
  • PbTiO3/PbFe12O19 Nanocomposites: Explores the green synthesis of PbTiO3/PbFe12O19 nanocomposites using Tetra-n-butyl orthotitanate, highlighting an eco-friendly approach to materials synthesis (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
Risultati analitici
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C