8.21050
2-Pyrazinecarboxamide
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Pyrazinecarboxamide, Pyrazine-2-carboxamide
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
pH
7 ( in H2O)
Punto di fusione
188-191 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3