Documenti fondamentali
8.20820
Supelco
4-metil-2-pentanone
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Isobutil metil chetone, Isopropilacetone, MIBK, Metil isobutil chetone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
605399
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-550-1
NACRES:
NA.05
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
117-118 °C
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
840 °F
Potenza
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-8 %, 93 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
117-118 °C
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 14 °C
Solubilità
14.1 g/L
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5