Documenti fondamentali
8.20753
Sigma-Aldrich
Lithium hydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Lithium hydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
7.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
231-484-3
Stato
powder
Potenza
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
>7 (20 °C, 21 g/L in H2O)
Punto di fusione
688 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
290‑430 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Li.H/q+1;-1
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1