Documenti
8.20678
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
200-654-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
solid
Potenza
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
154-155 °C/16 hPa
Punto di fusione
27-30 °C
Temp. transizione
flash point 79 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8