Documenti fondamentali
8.20675
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
(48% aqueous solution) (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Scegli un formato
100 ML
CHF 36.60
1 L
CHF 345.00
CHF 36.60
0 left in stock
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 36.60
1 L
CHF 345.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
CHF 36.60
0 left in stock
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
31 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
100 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-10 °C
Temp. transizione
flash point >93 °C
Densità
1.08 g/cm3 at 20 °C
Risultati analitici
Assay (ex N): 46.0 - 50.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.084
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3