697931
N-Hydroxyethyl acrylamide
contains 1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer, 97%
Sinonimo/i:
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide, HEAA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.505
P. eboll.
129-130 °C
Densità
1.111 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-5(8)6-3-4-7/h2,7H,1,3-4H2,(H,6,8)
UUORTJUPDJJXST-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- preparation of hydrogels for the formation of a stimulo-responsive polymer for cell signaling and bioengineering research
- in the synthesis of lanthanide based luminescent materials for sensors and bio-imaging
- formation of adhesive hydrogel for potential usage in the smart adhesives
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup