Documenti
8.20392
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxy-2-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Diethoxy-2-propanol, Glycerol α,γ-diethyl ether
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
223-736-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-5-7(8)6-10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
WIHIUTUAHOZVLE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3