8.18872
2-Methoxyethylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methoxyethylamine, 2-Aminoethyl methyl ether
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
285 °C
Potenza
1570 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
3-16.10 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/589 1.4594
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
95 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-82 °C
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C