Documenti fondamentali
8.18734
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, p-Chloro-m-xylenol
Scegli un formato
250 G
CHF 52.20
CHF 52.20
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 52.20
About This Item
Formula condensata:
4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-793-8
NACRES:
NA.22
CHF 52.20
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Potenza
3830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (0.2 g/L in H2O)
P. ebollizione
246 °C/1013 hPa
Punto di fusione
114-116 °C
Temp. transizione
flash point 132 °C
Densità
0.67 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(cc(cc1C)O)C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 117 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1