Documenti
8.18559
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Allyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Formula condensata:
NCCH2COOCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
236-423-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.05 hPa
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
89-90 °C/5 hPa
Punto di fusione
-40.0 °C
Temp. transizione
flash point 91 °C
Densità
1.072 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3