Documenti
8.18534
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
223-743-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥88.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
58 °C/17 hPa
Temp. transizione
flash point 44 °C
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup