Documenti fondamentali
8.18410
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Carvone
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one
Scegli un formato
25 ML
CHF 49.30
CHF 49.30
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 49.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
218-827-2
NACRES:
NA.22
CHF 49.30
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
3562 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
228-230 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 88 °C (DIN 51758)
Solubilità
29-79 g/L
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1C[C@H](CC=C1C)C(=C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.962
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +57.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95.6 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6