237612
(R)-(−)-1,3-Butanediol
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.06 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]21/D −31.0°, c = 1 in ethanol
Purezza ottica
ee: 95% (GLC)
Temp. autoaccensione
741 °F
P. eboll.
107-110 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
PUPZLCDOIYMWBV-SCSAIBSYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter