Documenti
8.18356
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide urea
for synthesis
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide urea, Carbamide peroxide powder, Hydrogen peroxide urea powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH4N2O · H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352120
Numero indice EU:
204-701-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
pH
6.3 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
75-85 °C (decomposition)
Solubilità
500 g/L
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): 33.0 - 37.0 %
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2