349887
Perossido di idrogeno
contains inhibitor, 35 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Saggio
33-37% (by potassium permanganate, titration)
Forma fisica
liquid
contiene
inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
35 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.357
P. eboll.
126 °C
Punto di fusione
−40 °C
Densità
1.13 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- An oxidant in the N-oxidation of alkylpyridines.
- One of the components in the synthesis of GO (Graphene Oxide) nanopowder.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1