Documenti fondamentali
8.18313
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate
Scegli un formato
25 ML
CHF 349.00
CHF 349.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 349.00
About This Item
Formula condensata:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
274-102-0
NACRES:
NA.22
CHF 349.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
liquid
P. ebollizione
65-67 °C/13 hPa
Temp. transizione
flash point 36 °C
Densità
1.151 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Si](O[S](=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.152
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup