Documenti fondamentali
8.18256
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Scegli un formato
100 ML
CHF 59.70
CHF 59.70
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 59.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
220-322-7
NACRES:
NA.22
CHF 59.70
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
180-181 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 66 °C
Densità
1.08 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C