Documenti fondamentali
806455
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid
Sinonimo/i:
[(2,6-Dimethoxyphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethoxyphenyl)carbamoyl]formic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 297.00
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 297.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Stringa SMILE
O=C(C(O)=O)NC1=C(OC)C=CC=C1OC
InChI
1S/C10H11NO5/c1-15-6-4-3-5-7(16-2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
AULRRTNGXKPSPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid is also referred to as [(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu Zhang et al.
Organic letters, 14(12), 3056-3059 (2012-06-06)
DMPAO has been found to be a powerful ligand to enable copper-catalyzed coupling of aryl halides with aliphatic acyclic secondary amines take place under relatively mild conditions, and coupling of aryl halides with primary amines and cyclic secondary amines proceeds