Documenti fondamentali
8.18129
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trimethylsilyl triflate, Trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester
About This Item
Formula condensata:
F3CSO2OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
248-565-4
Tensione di vapore
4.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Temp. autoaccensione
405 °C (DIN 51794)
P. ebollizione
35-37 °C/13 hPa
Temp. transizione
flash point 38 °C (DIN 51755 Part 1)
Densità
1.23 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.226 - 1.231
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup