Documenti fondamentali
8.18100
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
Pentafluorophenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6HF5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
212-235-8
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
Punto di fusione
34-36 °C
Temp. transizione
flash point 72 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup