27502
Trimethyl citrate
≥98.0%
Sinonimo/i:
1,2,3-Trimethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, 3-Hydroxy-3-methoxycarbonylpentanedioic acid dimethyl ester
Saggio
≥98.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
75-78 °C
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)CC(O)(CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O7/c1-14-6(10)4-9(13,8(12)16-3)5-7(11)15-2/h13H,4-5H2,1-3H3
HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?