Documenti fondamentali
8.16007
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-091-9
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
274 °C
Solubilità
500 g/L
Densità bulk
610 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1