Key Documents
8.15023
Sigma-Aldrich
Cumene-D12
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
Cumene-D12
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD(CD3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.27
Codice UNSPSC:
12142201
Tensione di vapore
5.3 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C (DIN 51794)
Potenza
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-6.0 % (v/v)
P. eboll.
153 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-96 °C
Temp. transizione
flash point 31 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Risultati analitici
Deuteration degree: ≥ 99 %
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C