Documenti fondamentali
8.14703
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 107.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Punto di fusione
187-189 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)C)O)C
InChI
1S/C9H10O4/c1-4-3-6(10)5(2)8(11)7(4)9(12)13/h3,10-11H,1-2H3,(H,12,13)
VHNLJRRECIZZPX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3