Documenti fondamentali
300616
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Scegli un formato
1 G
CHF 181.00
5 G
CHF 982.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 181.00
5 G
CHF 982.00
About This Item
Formula condensata:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)