8.14171
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
360 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosità cinematica
15 cSt(40 °C)
P. ebollizione
>250 °C/1013 hPa
Punto di fusione
13 °C
Temp. transizione
flash point 220 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Safety, high-performing and effects of the N/P ratio of a solid lithium ion battery using PEGDME based polymer electrolytes: This study examines the safety and performance characteristics of solid lithium ion batteries enhanced with Polyethylene glycol dimethyl ether (PEGDME) based polymer electrolytes, focusing on the N/P ratio′s impact (Jeon et al., 2023).
Risultati analitici
pH-value (10 %; in water): 4.0 - 7.0
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
489.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
254 °C