Documenti fondamentali
8.08305
Sigma-Aldrich
Titanyl acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Titanyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)titanium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O5Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
237-861-9
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
200 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2