Documenti fondamentali
8.08279
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Diaminobutane, Tetramethylenediamine, 1.4-Butanediamine
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-782-3
Tensione di vapore
436 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Potenza
463 mg/kg LD50, oral (Rat)
1576 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7-11.2 % (v/v)
Punto di fusione
28 °C
Temp. transizione
flash point 45 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 29 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup