D22606
Cadaverine
95%
Sinonimo/i:
1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentanediamine, Pentamethylenediamine
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
178-180 °C (lit.)
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?