Documenti fondamentali
8.08276
Sigma-Aldrich
Triethoxyvinylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3SiCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
201-081-7
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
265 °C
Potenza
7280 mg/kg LD50, oral (Rat)
9100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.53-15 % (v/v)
P. ebollizione
156 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 38 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup