246174
Trimethoxymethylsilane
98%
Sinonimo/i:
Methyltrimethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. eboll.
102-104 °C (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a silica source for synthesizing polyethyleneimine-silica (PEI-silica) organic-inorganic hybrid particles.
- To transform hydrophilic ceramic surfaces to hydrophobic by modifying the -OH groups.
- To modify silica aerogels by inducing hydrophobicity and enhancing mechanical properties without affecting transparency.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.