Documenti
8.07706
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352307
Numero indice EU:
233-054-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
257 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
1 (5 g/L in H2O)
P. eboll.
57 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-70 °C
Densità
1.48 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1