Documenti fondamentali
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
Lead(II) chloride, Lead dichloride
Scegli un formato
100 G
CHF 40.90
500 G
CHF 77.60
CHF 40.90
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 40.90
500 G
CHF 77.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-845-5
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
CHF 40.90
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
950 °C/1013 hPa
Punto di fusione
500 °C
Densità
5.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Pb+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3