Documenti
8.06127
Sigma-Aldrich
Morpholine
for synthesis
Sinonimo/i:
Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-815-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
11 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
275 °C
Potenza
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-15.2 % (v/v)
pH
11 ( in H2O, undiluted)
kinematic viscosity
2.2 cSt(20 °C)
P. eboll.
129 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-5 °C
Temp. transizione
flash point 32 °C
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.001
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup