Documenti
8.06021
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-706-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.79 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
435 °C
Potenza
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-32 °C
Temp. transizione
flash point 102 °C
Densità
1.478 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Methanesulfonyl chloride for synthesis. CAS 124-63-0, EC Number 204-706-1, chemical formula CH₃SO₂Cl.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.473 - 1.476Identity (IR)passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup