Documenti
8.05340
Sigma-Aldrich
1-Chlorododecane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Chlorododecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-981-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
190 °C
Potenza
17300 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
260 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-9 °C
Temp. transizione
flash point 130 °C
Solubilità
<0.007 g/L
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3