Documenti
8.05336
Sigma-Aldrich
Lauroyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Lauroyl chloride, Dodecanoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-941-7
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
145 °C/11 hPa
Punto di fusione
-17 °C
Temp. transizione
flash point >150 °C
Densità
0.925 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.926
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup