Vai a
A9627
Ala-Ala-Ala
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Tri-L-alanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-538-0
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ala-Ala-Ala,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17N3O4/c1-4(10)7(13)11-5(2)8(14)12-6(3)9(15)16/h4-6H,10H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t4-,5-,6-/m0/s1
InChI key
BYXHQQCXAJARLQ-ZLUOBGJFSA-N
Application
Trialanine (Ala-Ala-Ala) may be used along with other short chain alanines, tetra- and penta-alanine, as model compounds to study physicochemical parameters of small peptides.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9502
Ala-Ala-Ala
Sigma-Aldrich
A9627
Ala-Ala-Ala
Ala-Ala
Sigma-Aldrich
A9502
Ala-Ala
description
-
description
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)