Documenti
8.03513
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
for synthesis
Sinonimo/i:
Diphenylmethane, Benzylbenzene
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-978-6
Tensione di vapore
1 hPa ( 77 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
485 °C
Potenza
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.69-8.66 % (v/v)
P. eboll.
264-266 °C/1013 hPa
Punto di fusione
22-25 °C
Temp. transizione
flash point 130 °C
Solubilità
0.014 g/L
Densità bulk
1006 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C