B33706
Bibenzyl
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,2-Diphenylethane, Dibenzyl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
896 °F
P. eboll.
284 °C (lit.)
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup