8.03245
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Dimethylimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
P. eboll.
205 °C/1013 hPa
Punto di fusione
30-40 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 40 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C