348414
1-Butylimidazole
98%
Sinonimo/i:
1-Butyl-1H-imidazole, 1-n-Butylimidazole, N-(n-Butyl)imidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, N-Butylimidazolium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. eboll.
114-116 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCn1ccnc1
InChI
1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter