Documenti fondamentali
8.03181
Sigma-Aldrich
Benzyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester
Scegli un formato
100 ML
CHF 31.40
1 L
CHF 62.40
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 31.40
1 L
CHF 62.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-399-7
NACRES:
NA.22
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 hPa ( 45 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.9-8.4 % (v/v)
P. ebollizione
205-207 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-51 °C
Temp. transizione
flash point 95 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identity (IR): passes test
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup