8.03131
Dietilenglicole
Technipur®, for synthesis
Sinonimo/i:
2,2′-ossidietanolo, 2-idrossietil etere, Bis(2-idrossietil) etere, Diglicole
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.14 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
442 °F
Limite di esplosione
2-12.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
-6.5 °C (DIN )
−10 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To improve the digital inkjet printability of dye solutions on cotton fabrics.[2]
- As a humectant in the pigment ink formulation applicable in inkjet printing.[3]
- As a solvent in the synthesis of Bi2S3 nanorod applicable as a direct band-gap semiconductor in thermoelectric devices, photoelectric devices.[4]
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup