Documenti fondamentali
8.03105
Sigma-Aldrich
Diethyl sulfate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl sulfate, Sulfuric acid diethyl ester, Ethyl sulfate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.18
Numero MDL:
Numero indice EU:
200-589-6
Tensione di vapore
0.25 hPa ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
436 °C
Potenza
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
944 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-12.2 % (v/v)
Punto di fusione
-25 °C
Temp. transizione
flash point 104 °C
Solubilità
7 g/L (Hydrolysis)
Densità
1.18 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Diethyl sulfate for synthesis. CAS 64-67-5, chemical formula SO₂(OC₂H₅)₂.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C