Documenti
8.02505
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
trans-Cinnamaldehyde, trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
203-213-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
251 °C/960 hPa
Punto di fusione
-8 °C
Temp. transizione
flash point 138 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.051
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - Pensky-Martens closed cup