Documenti
8.00553
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethyl phosphite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-471-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
28 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
250 °C
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
5.2-61.2 % (v/v)
P. eboll.
112 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point 28 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup