Documenti fondamentali
8.00551
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphite
for synthesis
Sinonimo/i:
Triphenyl phosphite, Phosphorous acid triphenyl ester
Scegli un formato
100 ML
CHF 33.10
1 L
CHF 78.40
CHF 33.10
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 33.10
1 L
CHF 78.40
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-908-4
NACRES:
NA.22
CHF 33.10
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
360 °C/1013 hPa (decomposes)
Temp. transizione
flash point 188 °C
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
P(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C