79109BC
GDS PPMX Tip Disposal Bin
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Sinonimo/i:
Pipette tip discard container, Pipette tip disposal bin, Pipette tip waste bin, Pipetting waste receptacle, Tip discard bin, Tip disposal container, Tip disposal unit, Tip waste container, Used tip collection bin, Used tip disposal bin
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali